Drukuj
Kwas 2-metoksyfenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
180653-25G 180653-5G
SIAL180653-25GEA 379 PLN
SIAL180653-25G SIAL180653-5G
Kwas 2-metoksyfenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-metoksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 332
Temp. topnienia: 120…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004321
Numer CAS: 93-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-231-4