Kwas 2-metoksyfenylooctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methoxyphenylacetic acid
A15211.09
A15211.14
A15211.18
A15211.09EA
230
PLN
A15211.09
A15211.14
A15211.18
Kwas 2-metoksyfenylooctowy ≥99%
Kwas 2-metoksyfenylooctowy
Purity: 99%
CAS No.: 93-25-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 2047573
Formuła:
(C₆H₄OCH₃)CH₂COOH MW: 166.18 g/mol Temp. Wrzenia: 332 Temp. topnienia: 122…125 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004321 Numer CAS: 93-25-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-231-4 |