Drukuj
Kwas 2-metoksyfenylooctowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
177600250 177601000
ACRO177600250EA 347 PLN
ACRO177600250 ACRO177601000
Kwas 2-metoksyfenylooctowy 99%
Kwas 2-metoksyfenylooctowy
Formuła: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 332 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 122…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004321
Numer CAS: 93-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-231-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %