Drukuj
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A13858.06 A13858.14
A13858.06EA 1060 PLN
A13858.06 A13858.14
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid ≥99%
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 10463-20-4 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 146-148° Beilstein Reference: 2696044
Formuła: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
Temp. topnienia: 146…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007122
Numer CAS: 10463-20-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-948-0