Kwas 4-nitrofenylooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Nitrophenylacetic acid
A15901.14
A15901.22
A15901.36
A15901.14EA
228
PLN
A15901.14
A15901.22
A15901.36
Kwas 4-nitrofenylooctowy ≥98%
Kwas 4-nitrofenylooctowy
Purity: 98%
CAS No.: 104-03-0
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 1911801
Merck Reference: 14,6622
MDL No.: MFCD00007383
Formuła:
(C₆H₄(NO₂))CH₂COOH Temp. topnienia: 152…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007383 Numer CAS: 104-03-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-168-5 Klasyfikacja Merck : 14,6622 |