Drukuj
Kwas 4-nitrofenylooctowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Nitrophenylacetic acid
128760500 128761000
ACRO128760500EA 229 PLN
ACRO128760500 ACRO128761000
Kwas 4-nitrofenylooctowy 99%
Kwas 4-nitrofenylooctowy
Formuła: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Temp. topnienia: 152…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007383
Numer CAS: 104-03-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-168-5
Klasyfikacja Merck : 12,06719
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 156 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %