(3-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21540.03
B21540.06
B21540.14
B21540.03EA
210
PLN
B21540.03
B21540.06
B21540.14
(3-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1877-73-2
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 117-120°
Beilstein Reference: 2050088
Formuła:
(C₆H₄(NO₂))CH₂COOH MW: 181.15 g/mol Temp. topnienia: 117…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007278 Numer CAS: 1877-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 217-512-7 |