Drukuj
Kwas 2-nitrofenylooctowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
157060250 157061000
ACRO157060250EA 286 PLN
ACRO157060250 ACRO157061000
Kwas 2-nitrofenylooctowy 99%
Kwas 2-nitrofenylooctowy
Formuła: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
Temp. topnienia: 138…142 °C
Numer MDL: MFCD00007190
Numer CAS: 3740-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-128-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %