Kwas 4-aminofenylooctowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14675.09
A14675.18
A14675.30
A14675.09EA
274
PLN
A14675.09
A14675.18
A14675.30
Kwas 4-aminofenylooctowy 98%
Kwas 4-aminofenylooctowy
Purity: 98%
CAS No.: 1197-55-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: ca 201° dec.
Beilstein Reference: 2208094
Merck Reference: 14,463
MDL No.: MFCD00007916
Formuła:
(C₆H₄(NH₂))CH₂COOH Temp. Wrzenia: 322 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007916 Numer CAS: 1197-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-828-7 Klasyfikacja Merck : 14,463 |