Drukuj
Triphenylacetic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
140300050 140300100
ACRO140300050EA 350 PLN
ACRO140300050 ACRO140300100
Triphenylacetic acid 99%
Triphenylacetic acid
Formuła: C₂₀H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 437 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 268…269 °C
Gęstość: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004185
Numer CAS: 595-91-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-873-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 267 to 275 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %