kwas fenylooctowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20993.0250
8.20993.1000
8.20993.0250EA
150
PLN
8.20993.0250
8.20993.1000
kwas fenylooctowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas fenylooctowy
Formuła:
C₈H₈O₂ Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 74…77 °C Gęstość: 1,081 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 132 °C |
Numer MDL:
MFCD00004313 Numer CAS: 103-82-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-148-6 Klasyfikacja Merck : 12,07422 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 1.58 g/l (20 °C) |
Melting Point | 74 - 77 °C |
Molar Mass | 136.15 g/mol |
Boiling Point | 265 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (97 °C) |
Flash Point | 132 °C |
Density | 1.091 g/cm3 (97 °C) |