Kwas 4-fenylomasłowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18115.14
A18115.22
A18115.36
A18115.14EA
343
PLN
A18115.14
A18115.22
A18115.36
Kwas 4-fenylomasłowy ≥99%
Kwas 4-fenylomasłowy
Purity: 99%
CAS No.: 1821-12-1
Molecular Formula: C6H5(CH2)3CO2H
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 165 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 49…53 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004403 Numer CAS: 1821-12-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-341-8 |