Drukuj
Kwas 4-fenylomasłowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Phenylbutanoic acid
130380250 130381000 130385000
ACRO130380250EA 252 PLN
ACRO130380250 ACRO130381000 ACRO130385000
Kwas 4-fenylomasłowy 99%
Kwas 4-fenylomasłowy
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 165 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 49…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004403
Numer CAS: 1821-12-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-341-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %