Drukuj
Kwas 3-fenylopropionowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W288918-100G-K W288918-10KG-K W288918-1KG-K
SIALW288918-100G-KEA 353 PLN
SIALW288918-100G-K SIALW288918-10KG-K SIALW288918-1KG-K
Kwas 3-fenylopropionowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-fenylopropionowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 46…47 °C
Gęstość: 1,071 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002771
Numer CAS: 501-52-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-924-5
Klasyfikacja Merck : 13,04805