Kwas 3-fenylopropionowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
A14908.22
A14908.36
A14908.22EA
435
PLN
A14908.22
A14908.36
Kwas 3-fenylopropionowy ≥99%
Kwas 3-fenylopropionowy
Purity: 99%
CAS No.: 501-52-0
Molecular Formula: C6H5(CH2)2CO2H
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 280 °C Temp. topnienia: 47…50 °C Gęstość: 1,071 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002771 Numer CAS: 501-52-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-924-5 Klasyfikacja Merck : 14,4784 |