Drukuj
Kwas 3-fenylopropionowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
159100050 159101000 159105000
ACRO159100050EA 146 PLN
ACRO159100050 ACRO159101000 ACRO159105000
Kwas 3-fenylopropionowy 99%
Kwas 3-fenylopropionowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 47…50 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002771
Numer CAS: 501-52-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-924-5
Klasyfikacja Merck : 13,04805
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥98.5 %