Drukuj
3,3-Diphenylpropionic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
117420250 117421000
ACRO117420250EA 199 PLN
ACRO117420250 ACRO117421000
3,3-Diphenylpropionic acid 97%
3,3-Diphenylpropionic acid
Formuła: C₁₅H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 365 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 150…155 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Numer MDL: MFCD00002717
Numer CAS: 606-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-125-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %