Kwas 3,5-ksylilooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(3,5-Dimethylphenyl)acetic acid, (3,5-Dimethylphenyl)acetic acid
L09707.03
L09707.06
L09707.03EA
395
PLN
L09707.03
L09707.06
Kwas 3,5-ksylilooctowy ≥98%
Kwas 3,5-ksylilooctowy
Purity: 98+%
CAS No.: 42288-46-0
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 2083903
Formuła:
(C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH Temp. topnienia: 99…103 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082776 Numer CAS: 42288-46-0 |