Drukuj
Rękawice chemoodporne, AlphaTec® Solvex 37-675
Dostawca: Ansell
37-675/7 37-675/8 37-675/9 37-675/10 37-675/11 37-675/6
112-1380EA 277 PLN
112-1380 112-1381 112-1382 112-0210 112-0966 112-0967
Rękawice chemoodporne, AlphaTec® Solvex 37-675
Rękawice
Te nitrylowe rękawice z bawełnianą wyściółką flock zostały zaprojektowane, aby zapewnić optymalne rezultaty w mokrych lub suchych środowiskach pracy, gdzie odporność chemiczna jest kluczowa.
  • W pełni nadające się do ponownego użycia, bardzo dobra odporność na ścieranie
  • Bawełniana podszewka flock w połączeniu z elastycznością folii nitrylowej zapewnia wyjątkowy komfort noszącemu
  • Wykończenie w technologii Sandpatch daje rękawicy gładką powierzchnię, która zmniejsza koszty pośrednie dzięki mniejszej liczbie odrzuceń delikatnych części
  • Antystatyczne zgodnie z EN 1149
Typowe zastosowania to: Agrochemiczne, chemiczne przetwarzanie i przygotowanie, produkcja metali, przemysł poligraficzny i rafinacja - Oil & Petrol.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X); Kat. III
Dopuszczone do kontaktu z żywnością