Benzilan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15907.18
A15907.30
A15907.18EA
188
PLN
A15907.18
A15907.30
Benzilan metylu ≥98%
Benzilan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 76-89-1
Molecular Formula: C15H14O3
Formula Weight: 242.28
Melting Point: 73-76°
Boiling Point: 187°/13mm
Merck Reference: 14,1080
MDL No.: MFCD00004446
Formuła:
C₁₅H₁₄O₃ MW: 242.27 g/mol Temp. Wrzenia: 187 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 73…76 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004446 Numer CAS: 76-89-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-991-1 Klasyfikacja Merck : 13,01080 |