Drukuj
Fenylooctan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Phenylacetic acid methyll ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W273309-10KG-K W273309-1KG-K
SIALW273309-10KG-KEA 1740 PLN
SIALW273309-10KG-K SIALW273309-1KG-K
Fenylooctan metylu, Sigma-Aldrich®
Fenylooctan metylu
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 218
Temp. topnienia: 49…50 °C
Gęstość: 1.067 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008453
Numer CAS: 101-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-940-9
Klasyfikacja Merck : 12,07422