Drukuj
fenylooctan etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
148430010 148432500 148430050
ACRO148430010EA 1260 PLN
ACRO148430010 ACRO148432500 ACRO148430050
fenylooctan etylu 99%
fenylooctan etylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 226
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009178
Numer CAS: 101-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-993-8
Klasyfikacja Merck : 13,03872
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g