Drukuj
octan benzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W213519-100G-K W213519-1KG-K W213519-5KG-K
SIALW213519-100G-KEA 591 PLN
SIALW213519-100G-K SIALW213519-1KG-K SIALW213519-5KG-K
octan benzylu, Sigma-Aldrich®
octan benzylu
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 206
Temp. topnienia: –51 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 95
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008712
Numer CAS: 140-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-399-7
Klasyfikacja Merck : 13,01125