(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22872.06
B22872.14
B22872.06EA
720
PLN
B22872.06
B22872.14
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid ≥97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 177985-32-9
Molecular Formula: C8H6ClFO2
Formula Weight: 188.59
Melting Point: 102-105°
MDL No.: MFCD00236028
Formuła:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 289 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 102…105 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236028 Numer CAS: 177985-32-9 |