Drukuj
Chloromrówczan 4-nitrofenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
160210-100G 160210-25G 160210-5G
SIAL160210-100GEA 2250 PLN
SIAL160210-100G SIAL160210-25G SIAL160210-5G
Chloromrówczan 4-nitrofenylu, Sigma-Aldrich®
Chloromrówczan 4-nitrofenylu
Formuła: C₇H₄ClNO₄
Temp. Wrzenia: 159 °C (19 mmHg)
Temp. topnienia: 78…81 °C
Numer MDL: MFCD00007321
Numer CAS: 7693-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-706-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II