Drukuj
Chloromrówczan 4-nitrofenylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
170800050 170800250 170801000 170805000
ACRO170800050EA 209 PLN
ACRO170800050 ACRO170800250 ACRO170801000 ACRO170805000
Chloromrówczan 4-nitrofenylu 97%
Chloromrówczan 4-nitrofenylu
Formuła: C₇H₄ClNO₄
Temp. Wrzenia: 159…162 °C (19 mmHg)
Temp. topnienia: 73…81 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007321
Numer CAS: 7693-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-706-9
Jednostka: 2923
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)