Drukuj
Kwas 4-chlorofenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
139262-100G 139262-10G
SIAL139262-100GEA 396 PLN
SIAL139262-100G SIAL139262-10G
Kwas 4-chlorofenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-chlorofenylooctowy
Formuła: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 101…104 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004344
Numer CAS: 1878-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-521-6