Kwas 4-chlorofenylooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, p-Chlorophenylacetic Acid
A14974.0B
A14974.18
A14974.30
A14974.0BEA
4040
PLN
A14974.0B
A14974.18
A14974.30
Kwas 4-chlorofenylooctowy ≥98%
Kwas 4-chlorofenylooctowy
Purity: 98%
CAS No.: 1878-66-6
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Odourless
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 1072816
MDL No.: MFCD00004344
Formuła:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 103…107 °C Gęstość: 1,43 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004344 Numer CAS: 1878-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 217-521-6 |