Kwas 3-chlorofenylooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11210.06
A11210.14
A11210.22
A11210.06EA
238
PLN
A11210.06
A11210.14
A11210.22
Kwas 3-chlorofenylooctowy ≥98%
Kwas 3-chlorofenylooctowy
Purity: 98+%
CAS No.: 1878-65-5
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Odourless
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 2045103
MDL No.: MFCD00004332
Formuła:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 77…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004332 Numer CAS: 1878-65-5 Numer WE (dawny EINECS): 217-520-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |