(2-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15834.09
A15834.18
A15834.30
A15834.09EA
283
PLN
A15834.09
A15834.18
A15834.30
(2-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2444-36-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Odourless
Melting Point: 94-97°
Boiling Point: 145°/5mm
Beilstein Reference: 1101523
MDL No.: MFCD00004317
Formuła:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 145 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 94…97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004317 Numer CAS: 2444-36-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-482-0 |