Drukuj
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98.5+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
184030050 184030250 184031000
ACRO184030050EA 114 PLN
ACRO184030050 ACRO184030250 ACRO184031000
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98.5+%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Temp. topnienia: 94…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004317
Numer CAS: 2444-36-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-482-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
HPLC ≥98.50 %
Titration with TBAH ≥98.50 %