Kwas 2,6-dichlorofenylooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21354.06
B21354.14
B21354.22
B21354.06EA
197
PLN
B21354.06
B21354.14
B21354.22
Kwas 2,6-dichlorofenylooctowy ≥98%
Kwas 2,6-dichlorofenylooctowy
Purity: 98%
CAS No.: 6575-24-2
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 158-161°
Beilstein Reference: 1952744
Formuła:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 316 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 158…161 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004320 Numer CAS: 6575-24-2 Numer WE (dawny EINECS): 229-504-0 |