Drukuj
Ester metylowy kwasu 4-chlorofenylooctowego 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl (4-chlorophenyl)acetate, Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-chlorophenylacetate
351050050 351050250
ACRO351050050EA 123 PLN
ACRO351050050 ACRO351050250
Ester metylowy kwasu 4-chlorofenylooctowego 99%
Ester metylowy kwasu 4-chlorofenylooctowego
Formuła: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184.62 g/mol
Numer MDL: MFCD00032743
Numer CAS: 52449-43-1
Numer WE (dawny EINECS): 257-927-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %