(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
388840050
388840250
ACRO388840050EA
97.7
PLN
ACRO388840050
ACRO388840250
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 98+%
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester
Formuła:
(C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃ |
Numer MDL:
MFCD00018791 Numer CAS: 14062-24-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-906-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |