Drukuj
Ester metylowy kwasu 2-chlorofenylooctowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl 2-chlorophenylacetate, Methyl (2-Chlorophenyl)acetate, Methyl (2-chlorophenyl)acetate
351040050 351040250
ACRO351040050EA 229 PLN
ACRO351040050 ACRO351040250
Ester metylowy kwasu 2-chlorofenylooctowego 98%
Ester metylowy kwasu 2-chlorofenylooctowego
Formuła: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184.62 g/mol
Numer MDL: MFCD00137445
Numer CAS: 57486-68-7
Numer WE (dawny EINECS): 260-764-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %