Drukuj
Ester metylowy kwasu 2,6-dichlorofenylooctowego 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate, Methyl 2,6-Dichlorophenylacetate, 2,6-Dichlorophenylacetic acid methyll ester, Guanfacine Methyl Ester Impurity, Methyl (2,6-dichlorophenyl)acetate
351070050 351070250
ACRO351070050EA 261 PLN
ACRO351070050 ACRO351070250
Ester metylowy kwasu 2,6-dichlorofenylooctowego 99%
Ester metylowy kwasu 2,6-dichlorofenylooctowego
Formuła: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
MW: 219.07 g/mol
Numer MDL: MFCD00191640
Numer CAS: 54551-83-6
Numer WE (dawny EINECS): 259-221-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %