Drukuj
Kwas 4-bromofenyloctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
138673-100G 138673-25G
SIAL138673-100GEA 777 PLN
SIAL138673-100G SIAL138673-25G
Kwas 4-bromofenyloctowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-bromofenyloctowy
Formuła: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 326 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 94…98 °C
Numer MDL: MFCD00004342
Numer CAS: 1878-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-523-7