Kwas 4-bromofenyloctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15325.14
A15325.22
A15325.14EA
557
PLN
A15325.14
A15325.22
Kwas 4-bromofenyloctowy ≥99%
Kwas 4-bromofenyloctowy
Purity: 99%
CAS No.: 1878-68-8
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 115-119°
Beilstein Reference: 972146
Formuła:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 326 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 115…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004342 Numer CAS: 1878-68-8 Numer WE (dawny EINECS): 217-523-7 |