Kwas (2-bromofenylo)octowy 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(2-Bromophenyl)acetic acid
A16900.06
A16900.14
A16900.22
A16900.06EA
316
PLN
A16900.06
A16900.14
A16900.22
Kwas (2-bromofenylo)octowy 98
Kwas (2-bromofenylo)octowy
Purity: 98+%
CAS No.: 18698-97-0
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 105-106°
Beilstein Reference: 2250655
Formuła:
(C₆H₄Br)CH₂COOH MW: 215.05 g/mol Temp. Wrzenia: 308 Temp. topnienia: 105…106 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004314 Numer CAS: 18698-97-0 Numer WE (dawny EINECS): 242-509-2 |