Drukuj
Kwas (2-bromofenylo)octowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
296650100 296650050
ACRO296650100EA 174 PLN
ACRO296650100 ACRO296650050
Kwas (2-bromofenylo)octowy 98%
Kwas (2-bromofenylo)octowy
Formuła: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 308 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 104…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004314
Numer CAS: 18698-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 242-509-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %