Drukuj
kwas 3-indolilomasłowy
Dostawca: Molekula
Synonim: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
26194554-25G 26194554-5G
MOLE26194554-25GEA 558 PLN
MOLE26194554-25G MOLE26194554-5G
kwas 3-indolilomasłowy
kwas 3-indolilomasłowy
Formuła: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.24 g/mol
Temp. topnienia: 121…126 °C
Gęstość: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005664
Numer CAS: 133-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-101-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,04987