kwas 3-indolilomasłowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
A15260.14
A15260.06
A15260.22
A15260.14EA
1430
PLN
A15260.14
A15260.06
A15260.22
kwas 3-indolilomasłowy ≥98%
kwas 3-indolilomasłowy
Purity: 98%
CAS No.: 133-32-4
Molecular Formula: C12H13NO2
Formula Weight: 203.24
Odour: Odourless
Melting Point: 121-125°
Beilstein Reference: 171120
Merck Reference: 14,4965
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005664
Formuła:
C₁₂H₁₃NO₂ MW: 203.24 g/mol Temp. topnienia: 121…125 °C Gęstość: 1.27 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005664 Numer CAS: 133-32-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-101-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,04987 |