Drukuj
kwas 3-indolilomasłowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
160690050 160690250 160691000
ACRO160690050EA 453 PLN
ACRO160690050 ACRO160690250 ACRO160691000
kwas 3-indolilomasłowy 98%
kwas 3-indolilomasłowy
Formuła: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.24 g/mol
Temp. topnienia: 120…125 °C
Gęstość: 1.27
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005664
Numer CAS: 133-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-101-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,04987
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %