Drukuj
Kwas 3-(indol-3-ylo)propionowy
Dostawca: Merck
57410-100G-F 57410-25G-F
SIAL57410-100G-FEA 927 PLN
SIAL57410-100G-F SIAL57410-25G-F
Kwas 3-(indol-3-ylo)propionowy
Kwas 3-(indol-3-ylo)propionowy
Formuła: C₁₁H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 129…132 °C
Gęstość: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005660
Numer CAS: 830-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-600-1