Drukuj
Kwas 3-(indol-3-ylo)propionowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
220027-10G 220027-1G
SIAL220027-10GEA 293 PLN
SIAL220027-10G SIAL220027-1G
Kwas 3-(indol-3-ylo)propionowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-(indol-3-ylo)propionowy
Formuła: C₁₁H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 129…132 °C
Gęstość: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005660
Numer CAS: 830-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-600-1