Kwas 3-(indol-3-ylo)propionowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04877.14
L04877.06
L04877.14EA
698
PLN
L04877.14
L04877.06
Kwas 3-(indol-3-ylo)propionowy ≥98%
Kwas 3-(indol-3-ylo)propionowy
Purity: 98%
CAS No.: 830-96-6
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 147733
Formuła:
C₁₁H₁₁NO₂ Temp. topnienia: 132…135 °C Gęstość: 1,356 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005660 Numer CAS: 830-96-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-600-1 |