Drukuj
kwas indol-3-octowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
MQ200
I3750-100G-A I3750-25G-A I3750-5G-A
SIALI3750-100G-AEA 1540 PLN
SIALI3750-100G-A SIALI3750-25G-A SIALI3750-5G-A
kwas indol-3-octowy, Sigma-Aldrich®
kwas indol-3-octowy
Formuła: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…125 °C (0.05 mmHg)
Temp. topnienia: 167…170 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005636
Numer CAS: 87-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-748-2