Drukuj
kwas indol-3-octowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
MQ200
I2886-100G I2886-25G I2886-5G
SIALI2886-100GEA 1730 PLN
SIALI2886-100G SIALI2886-25G SIALI2886-5G
kwas indol-3-octowy, Sigma-Aldrich®
kwas indol-3-octowy
Formuła: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…125 °C (0.05 mmHg)
Temp. topnienia: 167…170 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005636
Numer CAS: 87-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-748-2