Drukuj
kwas indol-3-octowy, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
MQ100
1.00353.0010 1.00353.0100
1.00353.0010EA 240 PLN
1.00353.0010 1.00353.0100
kwas indol-3-octowy, Millipore®
kwas indol-3-octowy
Formuła: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…125 °C (0.05 mmHg)
Temp. topnienia: 167…170 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005636
Numer CAS: 87-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-748-2