kwas indol-3-octowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 87-51-4
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: ca 167° dec.
Beilstein Reference: 143358
Merck Reference: 14,4964
MDL No.: MFCD00005636
Formuła:
C₁₀H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 120…125 °C (0,05 mmHg) Temp. Zapłonu: 171 °C (339 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005636 Numer CAS: 87-51-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-748-2 Klasyfikacja Merck : 14,4964 |